Learn More
3-hidroxi-5-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435407 5 g 5 g
15445407 250 mg 250 miligramos
15425407 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15435407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32658.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 42732-49-0 | C6H7NO | 109.128 g/mol
3-Hydroxy-5-methylpyridine is used to prepare 3-hydroxy-5-methyl-2-nitropyridine by nitration reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-hidroxi-5-metilpiridina se utiliza para preparar 3-hidroxi-5-metil-2-nitropiridina mediante reacción de nitración.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42732-49-0
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00661297
Clave InChI RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
PubChem CID 224753
Nombre IUPAC 5-metilpiridin-3-ol
SMILES CC1=CC(=CN=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%