Learn More
3-hidroxi-5-metilisoxazol, TRC
Código de producto. 30397170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397170 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30397170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH947650100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hymexazol
CAS 10004-44-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H5 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3(2H)-Isoxazolone, 5-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Isoxazolol, 5-methyl- (7CI), 5-Methyl-3(2H)-isoxazolone (ACI), 3-Hydroxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazol-3-ol, 5-Methyl-3-hydroxyisoxazole, 5-Methylisoxazol-3-ol, Bucid, Butsid, F 319, F 319 (fungicide), Hydroxyisoxazole, Hydroxyisoxazole (pesticide), Hymexazol, Hymexazole, NSC 217971, Tachigaren
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
SMILES CC1=CC(=O)NO1
Nombre IUPAC 5-metil-1,2-oxazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 99.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.032
Porcentaje de pureza >95