Learn More
3-hidroxi-5-metil-N-fenil-2-1H-piridona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| CAS | 887406-53-3 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Pyridinone, 3-hydroxy-5-methyl-1-phenyl-, 3-Hydroxy-5-methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-5-methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO2/c1-9-7-11(14)12(15)13(8-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14H,1H3 |
| SMILES | CC1=CN(C(=O)C(=C1)O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-5-metil-1-fenilpiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 201.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.079 |