Learn More
3-hidroxi 5-dibenzosuberenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy 5-Dibenzosuberenone |
| CAS | 30235-46-2 |
| Fórmula molecular | C15H10O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3-hydroxy-5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O2/c16-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)15(17)14(11)9-12/h1-9,16H |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C(C2=O)C=C(C=C3)O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxidibenzo[1,2-a:3',1'-d][7]anuleno-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0681 |