Learn More
3-Hidroxi-4-(trifluorometil)benzaldehído (~90%), TRC
Código de producto. 30403813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403813 100 mg 100 miligramos
30398751 50 mg -
30389050 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH954408100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1243282-07-6
Fórmula molecular C8H5O2F3
Peso molecular (g/mol) 190.12
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES Oc1cc(C=O)ccc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)3-7(6)13/h1-4,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0242