Learn More
Sal de potasio del ácido 3-hidroxi-4-sulfobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-sulfobenzoic Acid Potassium Salt |
| CAS | 411224-30-1 |
| Fórmula molecular | C7H6O6S.xK |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O6S/c8-5-3-4(7(9)10)1-2-6(5)14(11,12)13/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxi-4-sulfobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 218.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9885 |