Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-quinolincarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
- 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid