Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-quinolincarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15244794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15244794 1 g 1 g
15254794 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15244794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-13-8 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-13-8
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD01536959
Clave InChI MXNVEJDRXSFZQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxycinchoninic acid, cinchoninic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-quinoline-4-carboxylic acid, 4-quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy-4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxycinchoninicacid, 4-22-00-02296 beilstein handbook reference, 4-quinolinecarboxylicacid,3-hydroxy, 4-quinolinecarboxylicacid, 3-hydroxy
PubChem CID 8352
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxiquinolin-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2