Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-fenilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-phenylbenzoic Acid |
| CAS | 106593-48-0 |
| Fórmula molecular | C13H10O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(c(O)c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxi-4-fenilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.063 |