Learn More
3-Hidroxi-4-Nitroso-2,7- Ácido Naftalenosulfurato Sal Sódica, Solstice
Código de producto. 15666950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15666950 25 g Frasco de vidrio 25 g
15656950 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15666950 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 7395025G
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
para la determinación espectrofotométrica de Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-05-3
Fórmula molecular C10H5NNa2O8S2
Peso molecular (g/mol) 377.25
Número MDL MFCD00149246
Clave InChI DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
Nombre IUPAC disodio;3-hidroxi-4-nitrosonaftaleno-2,7-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Punto de fusión de 300 °C
Color Amarillo
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3643930
Formula Weight (peso de la fórmula) 377,26g/mol