Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30395692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395692 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30395692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9493605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 619-14-7
Fórmula molecular C7H5NO5
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Carboxy-6-nitrophenol, 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-3-hydroxybenzoic acid, NSC 46823
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 183.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0168