Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499582 5 g 5 g
11409592 25 g 25 g
11419592 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499582 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10724.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-14-7 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-14-7
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.12
Número MDL MFCD00007110
Clave InChI XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
PubChem CID 69265
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 232°C to 236°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2107564
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 98%