Learn More
3-hidroxi-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-ona, Mikromol
Descripción
3-hidroxi-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-ona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one |
| CAS | 39830-64-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H5 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-hydroxy-4-nitro- (9CI, ACI), 3-Hydroxy-4-nitro-1(3H)-isobenzofuranone (ACI), 3-Hydroxy-4-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 3-Hydroxy-4-nitro-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-Hydroxy-4-nitrophthalide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3,8,11H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | OC1OC(=O)c2cccc(c12)[N+](=O)[O-] |
| Mostrar más |