Learn More
3-hidroxi-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol 1-óxido, Mikromol™
Código de producto. 17934246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934246 25 mg 25 miligramos
17934326 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934246 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0440.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-Hidroxi-4-morfolino-1,2,5-tiadiazol 1-Óxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
CAS 75202-36-7
Nombres de analitos o componentes 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Timolol Maleate Imp. G (EP), Timolol Imp. G (EP), 3-Hydroxy-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole 1-Oxide, 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, 4-(Morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3(2H)-one 1-oxide, Timolol Maleate Impurity G, Timolol Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O3S/c10-6-5(7-13(11)8-6)9-1-3-12-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
SMILES OC1=NS(=O)N=C1N2CCOCC2
Nombre IUPAC 4-morfolin-4-il-1-oxo-1,2,5-tiadiazol-3-ol
Peso molecular (g/mol) 203.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0365 g/mol