Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-metilpentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 5980-21-2 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (±)-3-Hydroxyisohexanoic Acid, 3-Hydroxy-4-methylvaleric Acid, 3-Hydroxyisocaproic Acid, β-Hydroxyisocaproic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)5(7)3-6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)C(O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxi-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0786 |