Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427054 25 g 25 g
11407054 1 g 1 g
11417054 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427054 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21501.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 586-30-1 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-30-1
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002511
Clave InChI ZQLCWPXBHUALQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-p-toluic acid, 3-hydroxy-4-methyl-benzoic acid, 3,4-cresotic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methyl, 3-hydroxy-4-methylbenzoicacid, pubchem3890, acmc-209m5x, 3-hydroxy-4-methyl benzoic acid, 3,4-cresotic acid; 3-hydroxy-p-toluic acid, 3-hydroxy-4-methylbenzoic acid, technical grade
PubChem CID 68512
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 207°C to 212°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1936497
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%