Learn More
3-Hidroxi-4-metilanilina, TRC
Código de producto. 30408225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408225 5 g
30399257 10 g
30404763 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9724155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-95-2
Fórmula molecular C7 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 123.15
Sinónimo o-Cresol, 5-amino- (6CI,7CI,8CI), 5-Amino-2-methylphenol, 1-Methyl-2-hydroxy-4-aminobenzene, 2-Hydroxy-4-aminotoluene, 2-Methyl-5-aminophenol, 3-Amino-6-methylphenol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 3-Hydroxy-p-toluidine, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-2-cresol, 5-Amino-o-cresol, 6-Methyl-3-aminophenol
Nombre IUPAC 5-amino-2-metilfenol
SMILES Cc1ccc(N)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylphenol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0684