Learn More
3-Hidroxi-4-metil-2(5H)-tiofenona, TRC
Código de producto. 30137703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137703 1 g 1 g
30009221 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137703 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8255451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34876-35-2
Fórmula molecular C5 H6 O2 S
Peso molecular (g/mol) 130.165
Sinónimo 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone, Cefadroxil Monohydrate Imp. G (EP), Cefalexin Imp. D (EP), Cefradine Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metil-2H-tiofeno-5-una
SMILES CC1=C(O)C(=O)SC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.009