Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-hidroxi-4-metoxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11906111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11906111 1 g 1 g
11926111 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445060010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
CAS 269410-23-3
Fórmula molecular C13H19BO4
Peso molecular (g/mol) 250.10
Número MDL MFCD09027077
Clave InChI WINSAMQIAMEZIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, phenol, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, amtb953, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenol
PubChem CID 17750251
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 101.0°C to 102.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación