Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-metoxifenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-methoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 1131-94-8 |
| Fórmula molecular | C9H10O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-methoxybenzeneacetic Acid, 4-Methoxy-3-hydroxyphenylacetic Acid, Homoisovanillic Acid, Isohomovanillic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)O)cc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0579 |