Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxi-4-metoxifenetilamina, TRC
Código de producto. 30404969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404969 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30404969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH947710100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
CAS 645-33-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN)cc1O
Nombre IUPAC 5-(2-aminoetil)-2-metoxifenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 203.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0713
Porcentaje de pureza >95