Learn More
3-Hidroxi-4-Metoximandélico, TRC
Código de producto. 30132950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132950 1 g 1 g
30008787 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9463451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3695-24-7
Fórmula molecular C9 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 198.17
Sinónimo Benzeneacetic acid, α,3-dihydroxy-4-methoxy-, Mandelic acid, 3-hydroxy-4-methoxy- (7CI,8CI), α,3-Dihydroxy-4-methoxybenzeneacetic acid, (RS)-3-Hydroxy-4-methoxymandelic acid, (±)-3-Hydroxy-4-methoxymandelic acid, 3-Hydroxy-4-methoxymandelic acid, Isovanillyl-dl-mandelic acid, Isovanilmandelic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)acético
SMILES COc1ccc(cc1O)C(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methoxymandelic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-3-2-5(4-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0528
Porcentaje de pureza >95%