Learn More
3-Hidroxi-4'-metoxiflavona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11387109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387109 1 g 1 g
11397109 5 g 5 g
11307119 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27354.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6889-78-7
Fórmula molecular C16H12O4
Peso molecular (g/mol) 268.268
Número MDL MFCD00017682
Clave InChI IIBBFGMVMNZMGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methoxyflavonol, 3-hydroxy-4'-methoxyflavone, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl, 2-4-methoxyphenyl-3-hydroxyflavone, hydroxymethoxyphenylchromenone, 3-hydroxy-4'-methoxyflavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-4-methoxyphenyl-9ci
PubChem CID 97141
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-(4-metoxifenil)cromen-4-ona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=CC=CC=C3O2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.26
Porcentaje de pureza 97%