Learn More
3'-hidroxi-4'-metoxidiclofenaco, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Hydroxy-4'-methoxydiclofenac |
| CAS | 106610-60-0 |
| Fórmula molecular | C15H13Cl2NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[(2,6-Dichloro-3-hydroxy-4-methoxyphenyl)amino]benzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13Cl2NO4/c1-22-11-7-9(16)14(13(17)15(11)21)18-10-5-3-2-4-8(10)6-12(19)20/h2-5,7,18,21H,6H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | ClC1=C(O)C(OC)=CC(Cl)=C1NC2=CC=CC=C2CC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2,6-dicloro-3-hidroxi-4-metoxianilino)fenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 342.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0222 |