Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico, TRC
Código de producto. 30134662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134662 1 g 1 g
30133984 10 g 10 g
30006157 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9726901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25522-33-2
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo rans-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, Hesperetic acid, trans-Isoferulic acid
Nombre IUPAC (E)-3-(3-hidroxi-4-metoxifenil)prop-2-ácido enoico
SMILES COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579