Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico, predominantemente trans, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448723 5 g 5 g
11438723 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448723 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10482.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.44€
    107.65€ / 5 g
    Ahorro 16.79€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 537-73-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid exhibits hypoglycemic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico presenta propiedades hipoglucémicas.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-73-5
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00004391
Clave InChI QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Sinónimo isoferulic acid, 3-hydroxy-4-methoxycinnamic acid, hesperetic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, isoferulate, 2-propenoic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl, e-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl acrylic acid, 3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy-cinnamic acid
PubChem CID 736186
ChEBI CHEBI:27794
Nombre IUPAC (E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión ∼231°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2212760
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza ≥98%