Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico (ácido isoferúlico), TRC
Código de producto. 17950325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17950325 500 mg 500 miligramos
17900575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946180500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-73-5
Fórmula molecular C10 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid, Cinnamic acid, 3-hydroxy-4-methoxy- (7CI,8CI), 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, 4-Methoxycaffeic acid, 4-O-Methylcaffeic acid, Hesperetic acid, Isoferulic acid, NSC 51987
Nombre IUPAC 3-(3-hidroxi-4-metoxifenilo)prop-2-ácido enoico
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoferulic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579