Learn More
Ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico-d3 (ácido isoferúlico-d3), TRC
Código de producto. 30391863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391863 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30391863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946182100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid-d3 (Isoferulic Acid-d3)
CAS 1028203-97-5
Fórmula molecular C10H7D3O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]acrylic Acid, Isoferulic Acid, 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3
SMILES OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC(/C=C/C(O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 197.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0767