Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-hidroxi-4-(metoxicarbonil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996101 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11996101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445050010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS 1073371-99-9
Punto de fusión 85.0°C to 87.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H19BO5
Número MDL MFCD08458200
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 2-hydroxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 3-hydroxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl salicylate, methyl 2-hydroxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate
Clave InChI SRYGMLVCVMGUTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(O)C=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC methyl 2-hydroxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Peso molecular (g/mol) 278.11
PubChem CID 17998928
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.