Learn More
3-hidroxi-4-metoxibencenopropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-methoxybenzenepropanol |
| CAS | 57627-75-5 |
| Fórmula molecular | C10H14O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O3/c1-13-10-5-4-8(3-2-6-11)7-9(10)12/h4-5,7,11-12H,2-3,6H2,1H3 |
| SMILES | OC1=C(OC)C=CC(CCCO)=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-(3-hidroxipropil)-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.09 |