Learn More
3-hidroxi-4-metoxibencenopropanol, TRC
Código de producto. 30395265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30395265 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30395265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946060250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methoxybenzenepropanol
CAS 57627-75-5
Fórmula molecular C10H14O3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O3/c1-13-10-5-4-8(3-2-6-11)7-9(10)12/h4-5,7,11-12H,2-3,6H2,1H3
SMILES OC1=C(OC)C=CC(CCCO)=C1
Nombre IUPAC 5-(3-hidroxipropil)-2-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.09
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.