Learn More
3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30396759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396759 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30396759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH947825500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isovanillin
CAS 621-59-0
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 500 g
Sinónimo Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1O
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473