Learn More
3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído, Mikromol™
Descripción
3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isovanillin |
| CAS | 621-59-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Isovanillin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H8 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1O |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído |
| Mostrar más |