Learn More
3-Hidroxi-4-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde acts as a precursor for the stereoselective synthesis of the anticancer drug (Z)-combretastatin A-4 and glycitein. It also used as an important raw material for the preparation of morphine. Further, it is involved in the preparation of Schiff- bases by reacting with furan-2-carboxylic acid hydrazide and thiophene-2-carboxylic acid hydrazide. In addition to this, it is used to prepare (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one by reacting with with1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído actúa como precursor para la síntesis estereoselectiva del antineoplásico (Z)-combretastatina A-4 y gliciteína. También se utiliza como materia prima importante para la preparación de la morfina. Además, participa en la preparación de bases de Schiff reaccionando con hidrazida de ácido furan-2-carboxílico e hidrazida de ácido tiofen-2-carboxílico. Asimismo, se utiliza para preparar (Z)-2-(3-hidroxi-4-metoxibencilideno)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona reaccionando con 1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona.
Solubilidad
Soluble en acetona y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde |
| Punto de fusión | 112°C to 116°C |
| Densidad | 1.2 |
| Punto de ebullición | 179°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1073021 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
| Mostrar más |