Learn More
3-Hidroxi-4-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349479 5 g 5 g
11445293 25 g 25 g
11455293 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12866.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 621-59-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde acts as a precursor for the stereoselective synthesis of the anticancer drug (Z)-combretastatin A-4 and glycitein. It also used as an important raw material for the preparation of morphine. Further, it is involved in the preparation of Schiff- bases by reacting with furan-2-carboxylic acid hydrazide and thiophene-2-carboxylic acid hydrazide. In addition to this, it is used to prepare (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one by reacting with with1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído actúa como precursor para la síntesis estereoselectiva del antineoplásico (Z)-combretastatina A-4 y gliciteína. También se utiliza como materia prima importante para la preparación de la morfina. Además, participa en la preparación de bases de Schiff reaccionando con hidrazida de ácido furan-2-carboxílico e hidrazida de ácido tiofen-2-carboxílico. Asimismo, se utiliza para preparar (Z)-2-(3-hidroxi-4-metoxibencilideno)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona reaccionando con 1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona.
Solubilidad
Soluble en acetona y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-59-0
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00003369
Clave InChI JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 12127
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 112°C to 116°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 179°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1073021
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%