Learn More
3-Hidroxi-4-metoxibenzaldehído, 98%
Código de producto. 10266210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266210 5 g Frasco de vidrio 5 g
10276210 25 g Frasco de plástico 25 g
10301384 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10266210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-59-0 | C8H8O3| 152,15 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-59-0
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00003369
Clave InChI JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 12127
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112°C to 116°C
Color Marrón o gris a blanco
Punto de ebullición 179°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CHO
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 254
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación