Learn More
3-hidroxi-4-(1-naftiloxi)-butanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-(1-naphthyloxy)-butanenitrile |
| CAS | 20804-76-6 |
| Fórmula molecular | C14H13NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)butanenitrile, 3-Hydroxy-4-(1-naphthyloxy)-butyronitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO2/c15-9-8-12(16)10-17-14-7-3-5-11-4-1-2-6-13(11)14/h1-7,12,16H,8,10H2 |
| SMILES | N#CCC(O)COC1=C(C=CC=C2)C2=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-4-(naftalen-1-iloxi)butanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 227.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.09 |