Learn More
Clorhidrato de éster etílico del ácido 3-hidroxi-4-(1-naftaleniloxi)-butanimídico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 35991-92-5 |
| Fórmula molecular | C16H19NO3 . (HCl) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 3-Hydroxy-4-(naphthalen-1-yloxy)butanimidate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO3.ClH/c1-2-19-16(17)10-13(18)11-20-15-9-5-7-12-6-3-4-8-14(12)15;/h3-9,13,17-18H,2,10-11H2,1H3;1H |
| SMILES | N=C(OCC)CC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-hidroxi-4-(naftalen-1-iloxi)butanimidato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 309.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.6 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?