Learn More
Clorhidrato de éster etílico del ácido 3-hidroxi-4-(1-naftaleniloxi)-butanimídico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 35991-92-5 |
| Fórmula molecular | C16H19NO3 . (HCl) |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl 3-Hydroxy-4-(naphthalen-1-yloxy)butanimidate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO3.ClH/c1-2-19-16(17)10-13(18)11-20-15-9-5-7-12-6-3-4-8-14(12)15;/h3-9,13,17-18H,2,10-11H2,1H3;1H |
| SMILES | N=C(OCC)CC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-hidroxi-4-(naftalen-1-iloxi)butanimidato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 309.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.6 |