Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxi-4-(1-naftaleniloxi)-butanimidamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Hydrochloride |
| CAS | 35991-90-3 |
| Fórmula molecular | C14H16N2O2 . (HCl) |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O2.ClH/c15-14(16)8-11(17)9-18-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,17H,8-9H2,(H3,15,16);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)CC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 3-hidroxi-4-naftalen-1-iloxibutanimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 280.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.0979 |