Learn More
3-Hidroxi-3-metilpentano-1,5-dióico, TRC
Código de producto. 30137750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137750 500 mg 500 miligramos
30133301 1 g 1 g
30004815 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948263500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-49-1
Fórmula molecular C6 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo Pentanedioic acid, 3-hydroxy-3-methyl-, Glutaric acid, 3-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-3-methylpentanedioic acid, 3-Hydroxy-3-methylglutaric acid, 3-Methyl-3-hydroxyglutaric acid, 3-Methyl-3-hydroxypentanedioic acid, CB 337, Dicrotalic acid, HMG, HMGA, Lipoglutaren, Medroglutaric acid, Meglutol, Mevalon, NSC 361411, β-Hydroxy-β-methylglutaric acid
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-3-metilpentanedioico
SMILES CC(O)(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528
Porcentaje de pureza >95%