Learn More
Ácido 3-hidroxi-3-metilhexanoico, TRC
Código de producto. 30390935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30390935 500 mg -
30405600 100 mg 100 miligramos
30389619 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH251060500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58888-76-9
Fórmula molecular C7H14O3
Peso molecular (g/mol) 146.18
Sinónimo (R)/(S)-3-Hydroxy-3-methyl hexanoic Acid, beta-Hydroxy-beta-methylcaproic Acid, beta-Hydroxy-beta-methylhexanoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-3-metilhexanoico
SMILES CCCC(C)(O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3-methylhexanoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O3/c1-3-4-7(2,10)5-6(8)9/h10H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0943