Learn More
Anhídrido 3-hidroxi-3-metilglutárico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-3-methylglutaric-d3 Anhydride |
| CAS | 115135-38-1 |
| Fórmula molecular | C6H5D3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-dioic-d3 Anhydride, Dihydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2,6(3H)-dione-d3, Dicrotalic-d3 Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-6(9)2-4(7)10-5(8)3-6/h9H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1(O)CC(=O)OC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-4-(trideuteriometil)oxano-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 147.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0611 |