Learn More
Anhídrido 3-hidroxi-3-metilglutárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-3-methylglutaric Anhydride |
| CAS | 34695-32-4 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-6(9)2-4(7)10-5(8)3-6/h9H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1(O)CC(=O)OC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-4-metiloxano-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 144.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0423 |