Learn More
Ácido 3-hidroxi-3-metilbutírico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11365487 250 g 250 g
11356149 10 g 10 g
11355487 50 g 50 g
11375487 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11365487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042722.30
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 625-08-1 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
3-Hydroxy-3-methylbutyric acid is a useful biochemical for synthesis and proteomics research. It is used as an indicator of biotin deficiency. Further, it is used to increase muscle mass and decrease muscle breakdown. In addition to this, it is involved in the protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-08-1
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Número MDL MFCD00059081
Clave InChI AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxyisovaleric acid, 3-hydroxy-3-methylbutyric acid, hmb-d6, 3-oh-isovaleric acid, 3-hydroxy-isovaleric acid, 3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl, b-hydroxyisovaleric acid, beta-hydroxy-beta-methylbutyrate
PubChem CID 69362
ChEBI CHEBI:37084
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)(O)CC(O)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Color Amarillo
Densidad 1.1 g/mL
Punto de ebullición 128°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.4408
Cantidad 250 g
Beilstein 1743952
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.