Learn More
Ácido 3-hidroxi-3-metil-d3-pentanedioico, TRC
Código de producto. 30407665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407665 10 mg
30399460 1 mg
30395966 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30407665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94826410MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59060-36-5
Fórmula molecular C6H7D3O5
Peso molecular (g/mol) 165.16
Sinónimo 3-Hydroxy-3-(methyl-d3)pentanedioic Acid
Nombre IUPAC Ácido pentanedioico 3-hidroxi-3-(metil-D3)
SMILES O=C(O)CC(C([2H])([2H])[2H])(O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meglutol-D3 (methyl-D3)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.07