Learn More
3-hidroxi-3-metil-2-butanona, TRC
Product Code. 30408448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30408448 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30408448 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH25118525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
CAS 115-22-0
Fórmula molecular C5H10O2
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Nombre IUPAC 3-hidroxi-3-metilbutan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 102.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681