Learn More
3-hidroxi-3-metil-2-butanona, TRC
Código de producto. 30390559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390559 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30390559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2511855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
CAS 115-22-0
Fórmula molecular C5H10O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Nombre IUPAC 3-hidroxi-3-metilbutan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 102.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681