Learn More
3-Hidroxi-3-metil-2-butanona, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10169072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10169072 5 g Frasco de vidrio 5 g
10428080 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10169072 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121440050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 115-22-0 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-22-0
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00004460
Clave InChI BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
PubChem CID 8261
Nombre IUPAC 3-hidroxi-3-metilbutan-2-ona
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Nombre de nota 92%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a amarillo o rojo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(OH)COCH3
Índice de refracción 1.4145 to 1.4165
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 832
Gravedad específica 0.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 92%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.