Learn More
3-hidroxi-3-metil-2,3-dihidro-1H-indol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-3-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one |
| CAS | 3040-34-4 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c1-9(12)6-4-2-3-5-7(6)10-8(9)11/h2-5,12H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC1(O)C(=O)Nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-3-metil-1H-indol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 163.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.063 |